Läs mer
Lovibond™ Ammoniakreagensset, för provning av rör, högt intervall
Produktkod. 13151086
Change view
Antal tester:
25
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Antal tester Förpackningsstorlek
13151086 25 Paket med 50
1 options
Produktkod. 13151086 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 535650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 SEK
    1004.83 SEK / Paket med 50
    Save 505.17 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Innehåller
Ammoniakcyanuratreagens (5mL prov, 100 pack), ammoniaksalicylatreagens (5mL, 100 pack), HR AM utspädningsrör (50 ct.)
Föruppmätt enhetsdosreagens för vattenkvalitetstestning
  • Erbjuder samma höga kvalitetsstandarder som tablettreagenser
  • Kemiska egenskaper är lämpliga att använda med Hach™ kolorimetrar, spektrofotometrar och testkit
  • Riv upp helt enkelt Powder Pack och häll reagens i provet
  • Stor design gör dem lättare att hantera
  • “Lätt att öppna” notch gör det enkelt att riva upp förpackningen
  • Skapa enkelt“ V” , för att tillåta användaren att hälla reagens i provet
  • Fasad kant förhindrar att reagenset fastnar i hörnen
Kommunala tester av dricksvatten och avloppsvatten; Industriellt avloppsvatten och processkontrolltestning; Miljöprovning av vatten
Specifikationer
För användning med (applikation) Kommunal dricksvatten- och avloppsprovning, industriellt avloppsvatten och processkontrollprovning, miljövattenprovning
För användning med (utrustning) Hach™ and other manufacturers test kits, colorimeters and spectrophotometers
Inkluderar 5 ml ammoniakcyanuratreagens (100-pack), 5mL ammoniak-salicylat-reagens (100-pack), 50 ct. HR AM utspädningsrör
Antal tester 25
Räckvidd 0 till 50 mg/L
Testmetod Salicylat
Typ High Range Ammoniak Reagenset Set
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vario AM VIAL Test Reagent SET HR
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.