Läs mer
Lovibond™ Ammoniakreagensset, för provning av rör, lågt intervall
Produktkod. 15228103
Antal tester:
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15228103
Brand: Lovibond™ 535600
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Ammoniakcyanuratreagens (5mL prov, 100 pack), ammoniaksalicylatreagens (5mL, 100 pack), LR AM utspädningsrör (50 ct.)
Föruppmätt enhetsdosreagens för vattenkvalitetstestning
  • Erbjuder samma höga kvalitetsstandarder som tablettreagenser
  • Kemiska egenskaper är lämpliga att använda med Hach™ kolorimetrar, spektrofotometrar och testkit
  • Riv upp helt enkelt Powder Pack och häll reagens i provet
  • Stor design gör dem lättare att hantera
  • “Lätt att öppna” notch gör det enkelt att riva upp förpackningen
  • Skapa enkelt“ V” , för att tillåta användaren att hälla reagens i provet
  • Fasad kant förhindrar att reagenset fastnar i hörnen
Kommunala tester av dricksvatten och avloppsvatten; Industriellt avloppsvatten och processkontrolltestning; Miljöprovning av vatten
Specifikationer
För användning med (applikation) Kommunal dricksvatten- och avloppsprovning, industriellt avloppsvatten och processkontrollprovning, miljövattenprovning
För användning med (utrustning) Hach™ and other manufacturers test kits, colorimeters and spectrophotometers
Inkluderar 5 ml ammoniakcyanuratreagens (100-pack), 5mL ammoniak-salicylat-reagens (100-pack), 50 ct. LR AM utspädningsrör
Antal tester 25
Räckvidd 0 till 2,5 mg/L
Testmetod Salicylat
Typ Lågområde ammoniakreagensset
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • LOW RANGE VARIO AM TUBE TEST REAGENT
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichlorocyanurate, sodium salicylate, sodium nitroprusside dih