Läs mer
Lovibond™ Nitratreagensset, för provrör, 0 till 30 mg/L nitrat-kväve
Beskrivning
Innehåller
Nitra X Reagent Tube Reagent A (50 ct.), Nitra X Chromotropic Reagent B (50 ct.)
- Erbjuder samma höga kvalitetsstandarder som tablettreagenser
- Kemiska egenskaper är lämpliga att använda med Hach™ kolorimetrar, spektrofotometrar och testkit
- Riv upp helt enkelt Powder Pack och häll reagens i provet
- Stor design gör dem lättare att hantera
- “Lätt att öppna” notch gör det enkelt att riva upp förpackningen
- Skapa enkelt“ V” , för att tillåta användaren att hälla reagens i provet
- Fasad kant förhindrar att reagenset fastnar i hörnen
Kommunala tester av dricksvatten och avloppsvatten; Industriellt avloppsvatten och processkontrolltestning; Miljöprovning av vatten
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Kommunal dricksvatten- och avloppsprovning, industriellt avloppsvatten och processkontrollprovning, miljövattenprovning |
| För användning med (utrustning) | Hach™ and other manufacturers test kits, colorimeters and spectrophotometers |
| Inkluderar | 50 ct. Nitra X reagent tube reagent A, 50 ct. Nitra X chromotropic reagent B |
| Antal tester | 25 |
| Räckvidd | 0 to 30mg/L |
| Testmetod | Chromotropic Acid |
| Typ | Nitrate Tube Test Reagent Set |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Vario NITRA X Reagent SET 0 - 30 MG/L N
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid