Läs mer
Lovibond™ Totalt kvävereagenset, för provning av rör, högt intervall
Produktkod. 15341695
Change view
Räckvidd:
0 till 150 mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Räckvidd unitSize
15341695 0 till 150 mg/L Paket med 50
1 options
Produktkod. 15341695 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 535560
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Totalt N persulfatreagens, totalt kvävereagens A, totalt kvävereagens B, totalt kvävehydroxid HR-rör, totalt kvävesyra LR/HR-rör, avjoniserat vatten, 100mL
Föruppmätt enhetsdosreagens för vattenkvalitetstestning
  • Erbjuder samma höga kvalitetsstandarder som tablettreagenser
  • Kemiska egenskaper är lämpliga att använda med Hach™ kolorimetrar, spektrofotometrar och testkit
  • Riv upp helt enkelt Powder Pack och häll reagens i provet
  • Stor design gör dem lättare att hantera
  • “Lätt att öppna” notch gör det enkelt att riva upp förpackningen
  • Skapa enkelt“ V” , för att tillåta användaren att hälla reagens i provet
  • Fasad kant förhindrar att reagenset fastnar i hörnen
Kommunala tester av dricksvatten och avloppsvatten; Industriellt avloppsvatten och processkontrolltestning; Miljöprovning av vatten
Specifikationer
För användning med (applikation) Kommunal dricksvatten- och avloppsprovning, industriellt avloppsvatten och processkontrollprovning, miljövattenprovning
För användning med (utrustning) Hach™ och andra tillverkare testsatser, kolorimetrar och spektrofotometrar, reaktor
Inkluderar Totalt N-persulfatreagens (50-pack), totalt kvävereagens A (50-pack), totalt kvävereagens B (50-pack), 50 ct. total kvävehydroxid HR-rör, 50 ct. totalt kvävesyra LR/HR-rör, 100mL avjoniserat vatten
Antal tester 25
Räckvidd 0 till 150 mg/L
Testmetod Persulfatnedbrytning
Typ Reagensuppsättning för högt intervall totalt kväve
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 50UNIT VARIO TOTAL NITROGEN HR SET 10-150 MG/L .
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: disodium peroxodisulphate, potassium persulphate, disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate