Läs mer
Lovibond™ Totalt kvävereagenset, för provning av rör, lågt intervall
Beskrivning
Innehåller
Totalt N persulfatreagens, totalt kvävereagens A, totalt kvävereagens B, totalt kvävehydroxid LR-rör, totalt kvävesyra LR/HR-rör, avjoniserat vatten, 100mL
- Erbjuder samma höga kvalitetsstandarder som tablettreagenser
- Kemiska egenskaper är lämpliga att använda med Hach™ kolorimetrar, spektrofotometrar och testkit
- Riv upp helt enkelt Powder Pack och häll reagens i provet
- Stor design gör dem lättare att hantera
- “Lätt att öppna” notch gör det enkelt att riva upp förpackningen
- Skapa enkelt“ V” , för att tillåta användaren att hälla reagens i provet
- Fasad kant förhindrar att reagenset fastnar i hörnen
Kommunala tester av dricksvatten och avloppsvatten; Industriellt avloppsvatten och processkontrolltestning; Miljöprovning av vatten
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Kommunal dricksvatten- och avloppsprovning, industriellt avloppsvatten och processkontrollprovning, miljövattenprovning |
| För användning med (utrustning) | Hach™ och andra tillverkare testsatser, kolorimetrar och spektrofotometrar, reaktor |
| Inkluderar | Totalt N-persulfatreagens (50-pack), totalt kvävereagens A (50-pack), totalt kvävereagens B (50-pack), 50 ct. totalt kvävehydroxid LR-rör, 50 ct. total kvävesyra LR/HR-rör, 100mL avjoniserat vatten |
| Antal tester | 25 |
| Räckvidd | 0 till 25 mg/L |
| Testmetod | Persulfatnedbrytning |
| Typ | Low Range Total Nitrogen Reagent Set |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 50 UNIT VARIO TOTAL NITROGEN LR REAGENT SET .
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: disodium peroxodisulphate, potassium persulphate, disodium disulphite, disodium4,5-dihydroxynapthal