Läs mer
Lovibond™ Totalt fosfatreagensset, för provning av rör
Produktkod. 10364153
Change view
Antal tester:
50
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Antal tester Förpackningsstorlek
10364153 50 Paket med 50
1 options
Produktkod. 10364153 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 535210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 SEK
    987.66 SEK / Paket med 50
    Save 342.34 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Innehåller
Syroreagensflaska (50ct), fosfat 3-reagens (10 ml prov, 50-pack), kaliumpersulfatreagens (10 ml prov, 50-pack), natriumhydroxid (1,54 N, 100 ml), natriumhydroxid (1,00 N, 100 ml), avjoniserat vatten (100 ml) (100 ml)
Föruppmätt enhetsdosreagens för vattenkvalitetstestning
  • Erbjuder samma höga kvalitetsstandarder som tablettreagenser
  • Kemiska egenskaper är lämpliga att använda med Hach™ kolorimetrar, spektrofotometrar och testkit
  • Riv upp helt enkelt Powder Pack och häll reagens i provet
  • Stor design gör dem lättare att hantera
  • “Lätt att öppna” notch gör det enkelt att riva upp förpackningen
  • Skapa enkelt“ V” , för att tillåta användaren att hälla reagens i provet
  • Fasad kant förhindrar att reagenset fastnar i hörnen
Kommunala tester av dricksvatten och avloppsvatten; Industriellt avloppsvatten och processkontrolltestning; Miljöprovning av vatten
Specifikationer
För användning med (applikation) Kommunal dricksvatten- och avloppsprovning, industriellt avloppsvatten och processkontrollprovning, miljövattenprovning
För användning med (utrustning) Hach™ och andra tillverkare testsatser, kolorimetrar och spektrofotometrar, reaktor
Inkluderar 50 ct. syrareagensflaska, 10mL fosfat 3-reagens (50-pack), 10mL kaliumpersulfatreagens (50-pack), 1,54N 100mL natriumhydroxid, 100mL avjoniserat vatten
Antal tester 50
Räckvidd 0,02 till 1,1 mg/LP/0,06 till 3,5 mg/L PO4
Testmetod Syra nedbrytning/askorbinsyra
Typ Totalt fosfatreagensset