Läs mer
Lovibond™ Ersättningsreagens för CHECKIT™ Komparator
Kvantitet:
100 ml
100 pack
15 ml
200 pack
250 st
Typ:
DEHA testlösning
DPD Glycintesttabletter
DPD Glycintesttabletter (för Cl-separering)
EDTA testtabletter
pH-Universal
Formatera:
Tablet
Tablett
Vätska
Förpackningsstorlek:
100 tabletter
100ml
15ml
Paket med 100
Paket med 250
Varje
Beskrivning
Lovibond™ Ersättningsreagens för CHECKIT™ Comparator tillverkas under noggrant kontrollerade förhållanden för att upprätthålla högsta kvalitetsstandard.
- Högsta kvalitetsproduktionsstandard
- Konsekventa och pålitliga reagenser tillhandahålls i vätske- och tablettformat
- Maximal noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Sammansättning | Salpetersyra 2,5 till 5 % |
| pH-intervall | 0.1 |
| Formatera | Vätska |
| För användning med (applikation) | Vattenanalys |
| För användning med (utrustning) | Kolorimeter och spektrofotometer |
| Kvantitet | 100 ml |
| Räckvidd | 0 till 0,5 mg/L |
| Förvaringskrav | 20 °C |
| Typ | DEHA testlösning |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid