Läs mer
Lovibond™ Glasfilterset för SpectroDirect& XD7000 Spektrofotometer
Produktkod. 11715438
Change view
Typ:
Sekundär standarduppsättning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11715438 Sekundär standarduppsättning Varje
1 options
Produktkod. 11715438 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 711160
Beräknad leverans: 16-11-2026
Komplett glasfilterset för att testa spektrofotometerns fotometriska noggrannhet och våglängdsnoggrannhet
Specifikationer
Typ Sekundär standarduppsättning
För användning med (utrustning) SP600 spektrofotometer
Inkluderar 4 glasfilter för våglängdsbekräftelse