Läs mer
SPEX™ Lågbindande kiseldioxidslippärlor
Produktkod. 15300432 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Produkttyp:
400μ m pärlor
800μ m pärlor
Förpackningsstorlek:
200g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
15300432 400μ m pärlor 200g
15380422 800μ m pärlor 200g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15300432 Leverantör SPEX™ Leverantörsnummer 2167
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
SPEX™ Lågbindande kiseldioxidslippärlor är syratvättade kiseldioxidslippärlor som är kemiskt behandlade för att förhindra att prover binder till titerplattan.
  • Används för lysering av utspädda prover av celler i Geno/Grinder
  • Behandlad för att ta bort fina partiklar och föroreningar
  • Belagd för att minska ospecifik bindning av nukleinsyror och proteiner
  • Pärlstorlek ca 400μ m och 800μ m
  • Kompatibel med alla SPEX™ SamplePrep Titerplattor och ampullsatser
Specifikationer
Produkttyp 400μ m pärlor
Material Kiseldioxid
Förpackningsmängd 200 g flaska