Läs mer
Beschreibung
Corning mikrobärare är designade för att förenkla dina uppskalningsprocesser. Mikrobärarna är sterila, färdiga att använda och tillgängliga i slutna systemförpackningar för att användas direkt med bioreaktorer. Dessutom ytbehandlas mikrobärarna för att förbättra cellvidhäftning, maximera cellutbyte och livsduglighet.
Funktioner
- Konsistens– USP Klass VI polystyrenmaterial ger en konsekvent plattform
- Prestanda– Corning mikrobärare erbjuds med fyra ytbehandlingar:
- Corning Synthemax™ II-substrat skapar en syntetisk yta på mikrobärarna för stamcellsexpansion. Använd låg koncentration för MSC-applikationer och hög koncentration för iPS/ES-applikationer.
- Corning CellBIND™ ytbehandling infunderar mikrobärarnas yta med syre för att förbättra cellfästet
- Ytbehandling med positiv laddning
- Kollagenbeläggning
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
- Ickepyrogena
- Finns som slutna systemlösningar
Produktspecifikationer
- Pärlstorlek: 125μ m till 212μ m
- Densitet: 1,026± 0,004 g/cm³
- cm² /gram: 360
Flaskor och slutna systemförpackningar
Corning mikrobärare finns sterila och färdiga att använda i 10 g injektionsflaskor. Det här formatet ger flexibilitet att välja mängden pärlor som ska användas.
Under den mogna fasen av processutveckling och in i tillverkningen skulle slutna systemförpackningar vara nödvändiga för att bibehålla steriliteten och underlätta bioreaktorbelastningen. Corning mikrobärare är också tillgängliga i hyllplan och anpassade slutna systemförpackningar. Slangar, kopplingar och material kan anpassas utifrån individuella behov.
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Microcarrier 10g flaska |
| För användning med (applikation) | Designad för att förenkla uppskalningsprocesser |
| För användning med (utrustning) | Bioreaktorer |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Låg koncentration Synthemax™ II Yta |
| Produkttyp | Corning™ Låg koncentration Synthemax™ II Mikrobärare |
| Material | Polystyren |
| Partikelstorlek (metrisk) | 125 till 212μ m |
| Kvantitet | 10 g |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.