Läs mer
Cole-Parmer™ Lågdensitetspolyetenpåsar
Produktkod. 11749859 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Mått (L x B):
127 x 76 mm
178 x 127 mm
229 x 152 mm
254 x 203 mm
305 x 254 mm
457 x 152 mm
457 x 305 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Varje
Produktkod. 11749859
Brand: Cole-Parmer™ 0650516
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara en mängd olika fasta ämnen eller pulver i dessa LDPE-påsar. Lågdensitetspolyetenpåsar klarar dina förvaringsbehov med en stark bottenförsegling.
  • Försegla med värmeförseglare eller påsband
  • Bra för allmän laboratorieförvaring
  • Finns i en mängd olika storlekar och tjocklekar
Specifikationer
Beskrivning Lågdensitetsväska
Färg Klart
Material Polyeten
Kvantitet 500 pack
Tjocklek (engelska) 3 mil
Mått (L x B) 305 x 254 mm
Längd (metrisk) 305 mm
Bredd (metrisk) 254 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis