Beskrivning
- Försegla med värmeförseglare eller påsband
- Bra för allmän laboratorieförvaring
- Finns i en mängd olika storlekar och tjocklekar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Lågdensitetsväska |
| Färg | Klart |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 500 pack |
| Tjocklek (engelska) | 2 mil |
| Mått (L x B) | 457 x 305 mm |
| Längd (metrisk) | 457 mm |
| Bredd (metrisk) | 305 mm |