Läs mer
Cole-Parmer™ Lågdensitetspolyetenpåsar
Produktkod. 11878631 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Mått (L x B):
127 x 76mm
178 x 127mm
229 x 152mm
254 x 203 mm
305 x 254mm
457 x 152mm
457 x 305mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Varje
Produktkod. 11878631
Brand: Cole-Parmer™ 0650510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara en mängd olika fasta ämnen eller pulver i dessa LDPE-påsar. Lågdensitetspolyetenpåsar klarar dina förvaringsbehov med en stark bottenförsegling.
  • Försegla med värmeförseglare eller påsband
  • Bra för allmän laboratorieförvaring
  • Finns i en mängd olika storlekar och tjocklekar
Specifikationer
Beskrivning Lågdensitetsväska
Färg Klart
Material Polyeten
Kvantitet 500 pack
Tjocklek (engelska) 2,50 mil
Mått (L x B) 229 x 152mm
Längd (metrisk) 229 mm
Bredd (metrisk) 152 mm