Läs mer
Bel-Art™ Low-Density Polyethylene Chemical Containers
Produktkod. 12311383
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 cc
Höjd (metrisk):
65 mm
Stängningsstorlek:
35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
12311383 30 cc 65 mm 35 mm Paket med 6
1 options
Produktkod. 12311383 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H178720000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical containers are ideal for storing small quantities of liquids or solids.
  • Heavy-walled, injection-molded polyethylene
  • Easy-to-clean
  • Screw cap design featuring a leakproof inner seal
  • Have been used to transport dust samples from the moon
Specifikationer
Kapacitet 1.01 oz, 30 mL
Kapacitet (metrisk) 30 cc
Kapacitet (engelska) 1.01 oz.
Färg Clear
För användning med (applikation) Storing Small Quantities of Liquids or Solids, These Heavy-Walled, Injection Molded Polyethylene Jars Have Even Been Used to Transport Dust Samples from the Moon
Inkluderar Screw Cap
Material Polyethylene
Kvantitet 6/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Clear
Klarhet Clear
Förslutning ingår Yes
Disponibel Reusable
Graderad No
Mun Wide
Form Round
Höjd (metrisk) 65 mm
Produkttyp Storage Container
Höjd (engelska) 2.6 in.
Kemisk etikett Blank
Stängningsmaterial Polyethylene
Stängningsstorlek 35 mm
Diameter (metrisk) 32 mm
Förslutningstyp Screw Cap
Autoklaveringsbar Not Autoclavable