Läs mer
Thermo Scientific™ Mikrocentrifugrör med låg DNA-bindning med snäpplock
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Vikten av mikrocentrifugrör med låg DNA-bindning kan inte överskattas. Dessa rör är speciellt konstruerade för att minimera vidhäftningen av DNA till rörväggarna, vilket är avgörande för att bevara kvantiteten och kvaliteten på DNA-prover under olika laboratorieprocedurer.
Se till att maximal DNA-återvinning uppnås och minskar risken för provförlust och kontaminering. Särskilt viktigt i applikationer som PCR, sekvensering och kloning, där även små förluster kan påverka resultaten avsevärt. Dessutom försäkrar försäkran om att dessa rör är fria från PCR-hämmare, UV-utlakningsbara ämnen och humant DNA ytterligare tillförlitligheten av experimentella resultat genom att förhindra eventuell interferens med känsliga analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropenharts |
| Volym (metrisk) | 0,6 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Lämplig för ändamålet | PCR-klar |
| Bottenform | Konisk |
| Gröna funktioner | ACT Ecolabel (Silver) |
| Visa mer |