Läs mer
Thermo Scientific™ Mikrocentrifugrör med låg DNA-bindning med snäpplock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-10504689 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,6 ml
1.5 mL
2 ml
Produktkod. 30130204
Brand: Thermo Scientific™ 3403DLB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mikrocentrifugrör säkerställer optimal provintegritet med minimal DNA-förlust. Dessa rör ger säker stängning och pålitlig prestanda, perfekt för känsliga tillämpningar inom molekylärbiologi.
Vikten av mikrocentrifugrör med låg DNA-bindning kan inte överskattas. Dessa rör är speciellt konstruerade för att minimera vidhäftningen av DNA till rörväggarna, vilket är avgörande för att bevara kvantiteten och kvaliteten på DNA-prover under olika laboratorieprocedurer.
Se till att maximal DNA-återvinning uppnås och minskar risken för provförlust och kontaminering. Särskilt viktigt i applikationer som PCR, sekvensering och kloning, där även små förluster kan påverka resultaten avsevärt. Dessutom försäkrar försäkran om att dessa rör är fria från PCR-hämmare, UV-utlakningsbara ämnen och humant DNA ytterligare tillförlitligheten av experimentella resultat genom att förhindra eventuell interferens med känsliga analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Material Polypropenharts
Volym (metrisk) 0,6 ml
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Snap Cap
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Bottenform Konisk
Form Cylindrisk
Produkttyp Mikrocentrifugrör