Beskrivning
Rören torkar till en daggpunkt av– 100 °F med en flödeshastighet på upp till 300 ml/min. Torkrör mäter 8 tum. L x 3/4 tum. OD och kom fylld med 30 gram indikerar Drierite .
- Inlopps-/utloppsportar accepterar 1/4 tum till 3/8 tum. ID-slang
- 20 mikron Porex™ filter finns i varje ände
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Kalciumsulfat med koboltklorid |
| Kvantitet | 4 Pk. |
| Förpackning | 4 pack |
| Porvolym | 20 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- INDICATING DRIERITE
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride