Läs mer
Invitrogen™ PVDF-membran med låg fluorescens
Produktkod. 30484848
Change view
Formatera:
Blad
Rulla
Smörgås
Mått (LxB):
13,5 x 8,3 cm
8,3 cm x 10 m
8,3 x 7,3 cm
Tillräckligt för:
10 Blots
120 Mini-gel eller 74 Midi-gel Blots
20 Blots
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera Mått (LxB) Tillräckligt för
30484848 Rulla 8,3 cm x 10 m 120 Mini-gel eller 74 Midi-gel Blots
30484961 Smörgås 8,3 x 7,3 cm 20 Blots
30484988 Smörgås 13,5 x 8,3 cm 20 Blots
30484904 Blad 8,3 x 7,3 cm 10 Blots
30485052 Blad 13,5 x 8,3 cm 10 Blots
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30484848 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 678000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Invitrogen™ PVDF-membran med låg fluorescens är optimerade för att ge exceptionell prestanda vid western blot, fluorescerande total proteinnormalisering och dot blot-applikationer.
Invitrogen PVDF-membran med låg fluorescens är specifikt optimerade för att ge exceptionell prestanda vid western blot, fluorescerande total proteinnormalisering och dot blot-applikationer. Dessa membran bibehåller höga proteinbindningsegenskaper samtidigt som de ger minimal autofluorescens över ett brett spektrum av excitationsvåglängder (280 –800 nm). Som ett resultat ger lågfluorescens PVDF-membran utmärkt multiplexningsförmåga och hjälper till att uppnå högre signal-brus-förhållande samt förbättrade detektionsgränser över ett brett spektrum av fluorescerande färgämnen.
Egenskaper och fördelar
  • Låg bakgrundsautofluorescens—minskade bakgrundsbruset över flera våglängder och gav exceptionell signal-brus-effekt
  • Konsistens och reproducerbarhetsoptimerad—porstorlek är konstruerad för att ge exceptionella resultat, oavsett proteinstorlek och mängd
  • Mångsidiga format, —variation av storlekar och format för att passa specifika laboratoriebehov
Hitta det bästa formatet
PVDF-membran med låg fluorescens finns tillgängliga i rullar, förskurna ark och förmonterade membran- och filterpapperssandwichar. Enkelgel-breddsrullen kan enkelt klippas till längd för användning med antingen mini- eller midi-gelöverföringar. Färdigskurna storlekar finns tillgängliga för både mini- och midi-geler, vilket hjälper till att minska hanteringsansträngningen och spara tid. Kompatibla med våttanköverföring och semi-torra transfersystem kombineras lågfluorescens PVDF-membran med vilken föredragen proteingel som helst, vilket hjälper till att förbättra datakvaliteten utan att ändra arbetsflödet.
Optimerad porstorlek
PVDF-membran med låg fluorescens tillverkas med en smalare fördelning av porstorlekar jämfört med konventionella PVDF-membran. Porfördelningen i våra 0,3 μm lågfluorescens PVDF-membran är optimerad för att ge konsekventa och reproducerbara resultat för western blotting-applikationer, oavsett målproteinstorlek. PVDF-membran med låg fluorescens underlättar enhetlig proteinöverföring och detektion, vilket hjälper till att säkerställa högkvalitativa och tillförlitliga western blot-data.
Användningsområden
  • Fluorescerande westernblottning med IR- och RGB-fluoroforer
  • Total proteinnormalisering och kvantitativ västlig blottning
  • Kemiluminescerande västlig blottning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 10 m
Bredd (metrisk) 8.3 cm
För användning med (applikation) Western Blotting
Kvantitet 1 Roll
Formatera Rulla
Material PVDF
Porstorlek 0,3 μm
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstempererat
Mått (LxB) 8,3 cm x 10 m
Tillräckligt för 120 Mini-gel eller 74 Midi-gel Blots
Produkttyp Överföringsmembranrull