Läs mer
Invitrogen™ PVDF-membran med låg fluorescens
Beskrivning
Invitrogen PVDF-membran med låg fluorescens är specifikt optimerade för att ge exceptionell prestanda vid western blot, fluorescerande total proteinnormalisering och dot blot-applikationer. Dessa membran bibehåller höga proteinbindningsegenskaper samtidigt som de ger minimal autofluorescens över ett brett spektrum av excitationsvåglängder (280 –800 nm). Som ett resultat ger lågfluorescens PVDF-membran utmärkt multiplexningsförmåga och hjälper till att uppnå högre signal-brus-förhållande samt förbättrade detektionsgränser över ett brett spektrum av fluorescerande färgämnen.
Egenskaper och fördelar
- Låg bakgrundsautofluorescens—minskade bakgrundsbruset över flera våglängder och gav överlägsen signal-till-brus
- Konsistens och reproducerbarhetsoptimerad—porstorlek är konstruerad för att ge exceptionella resultat, oavsett proteinstorlek och mängd
- Mångsidiga format, —variation av storlekar och format för att passa specifika laboratoriebehov
Hitta det perfekta formatet
PVDF-membran med låg fluorescens finns tillgängliga i rullar, förskurna ark och förmonterade membran- och filterpapperssandwichar. Enkelgel-breddsrullen kan enkelt klippas till längd för användning med antingen mini- eller midi-gelöverföringar. Förskurna storlekar finns tillgängliga för både mini- och midi-geler, vilket minskar hanteringsarbetet och sparar tid. Kompatibla med våttanköverföring och semi-torra transfersystem kombineras lågfluorescens PVDF-membran med vilken föredragen proteingel som helst, vilket hjälper till att förbättra datakvaliteten utan att ändra arbetsflödet.
Optimerad porstorlek
PVDF-membran med låg fluorescens tillverkas med en smalare fördelning av porstorlekar jämfört med konventionella PVDF-membran. Porfördelningen i våra 0,3 μm lågfluorescens PVDF-membran är optimerad för att ge konsekventa och reproducerbara resultat för western blotting-applikationer, oavsett målproteinstorlek. PVDF-membran med låg fluorescens underlättar enhetlig proteinöverföring och detektion, vilket hjälper till att säkerställa högkvalitativa och tillförlitliga western blot-data.
Användningsområden
- Fluorescerande westernblottning med IR- och RGB-fluoroforer
- Total proteinnormalisering och kvantitativ västlig blottning
- Kemiluminescerande västlig blottning
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 8.3 cm |
| Bredd (metrisk) | 7.3 cm |
| För användning med (applikation) | Western Blotting |
| Kvantitet | 10/Box |
| Formatera | Blad |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,3 μm |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Frakt skick | Rumstempererat |
| Mått (LxB) | 8,3 x 7,3 cm |
| Visa mer |