Läs mer
3M™ Particulate Respirator, Series C100
Produktkod. p-8000631 Handla allt 3M Produkter
Filtertyp:
FFP1
FFP2
Med utandningsventil:
No
Yes
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 13587000
Brand: 3M™ 7000088840
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Lightweight and comfortable particulate respirators provide effective protection against dust and mist.
Provides cost-effective, lightweight, comfortable, and effective protection against dust and mist.
  • The convex shape, twin strap design, nose foam and nose clip ensure comfortable wear over a range of face sizes
  • Exhalation valve reduces heat build-up to offer workers comfortable protection - even in hot and humid conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp FFP1
Material Polypropylene
Produkttyp General Purpose Particulate Respirator
Med utandningsventil No
Modell C101
Sterilitet Non-sterile
FDA godkänd kirurgisk mask No