Läs mer
Kartell™ Lågformad bägare med blå gradering
Produktkod. 10431765
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 16
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 4
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10431765 500 mL Varje
10654432 25 mL Paket med 20
10555811 100 mL Paket med 12
10041071 250 mL Paket med 16
10063734 1000 mL Varje
10691742 2000 mL Paket med 4
10601752 3000 mL Paket med 2
10070941 5000 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10431765 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0172400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 SEK
    96.41 SEK / Paket med 1
    Save 10.59 SEK
    9% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mäter noggrant volymen av en vätska. Kartell™ Lågformad bägare med blå gradering använder horisontella markerade linjer för att hjälpa till att mäta olika volymer av en vätska.
  • Traditionell bägare form
  • Lågform, hållbart och ekonomiskt alternativ till glasbägare
  • Idealisk för allmän laboratorieanvändning
  • Kartell™ TPX™ (PMP ) material - kristallklar synlighet och utmärkt kemikaliebeständighet
  • Autoklaverbar vid °121 C, maxtemperatur 170 C °under korta perioder
  • Graderingarna är tydligt tryckta i outplånligt blått lösningsmedelsbeständigt bläck
  • Klass B
  • Överensstämmer med ISO 7056-1981(E), BS 5404 del 1
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 88mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material PMP
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Höjd (metrisk) 119mm
Ökar 10mL
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056-1981(E), BS 5404 del 1
skala Blå graderad skala
Stil Låg form