Läs mer
Kartell™ Lågformad bägare med blå gradering
Beskrivning
Mäter noggrant volymen av en vätska. Kartell™ Lågformad bägare med blå gradering använder horisontella markerade linjer för att hjälpa till att mäta olika volymer av en vätska.
- Traditionell bägare form
- Lågform, hållbart och ekonomiskt alternativ till glasbägare
- Idealisk för allmän laboratorieanvändning
- Kartell™ TPX™ (PMP ) material - kristallklar synlighet och utmärkt kemikaliebeständighet
- Autoklaverbar vid °121 C, maxtemperatur 170 C °under korta perioder
- Graderingarna är tydligt tryckta i outplånligt blått lösningsmedelsbeständigt bläck
- Klass B
- Överensstämmer med ISO 7056-1981(E), BS 5404 del 1
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Kristallklart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 52mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | PMP |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Graduation Range | 5mL |
| Höjd (metrisk) | 72mm |
| Ökar | 5mL |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |