Läs mer
Kartell™ Lågformad bägare med blå gradering
Produktkod. 10654432
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 16
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 4
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10654432 25 mL Paket med 20
10555811 100 mL Paket med 12
10041071 250 mL Paket med 16
10431765 500 mL Varje
10063734 1000 mL Varje
10691742 2000 mL Paket med 4
10601752 3000 mL Paket med 2
10070941 5000 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10654432 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0172000
Mäter noggrant volymen av en vätska. Kartell™ Lågformad bägare med blå gradering använder horisontella markerade linjer för att hjälpa till att mäta olika volymer av en vätska.
  • God kemikaliebeständighet
  • Permanenta blå gradering gjutna till bägare
  • Klarar temperaturer upp till 170 °C under korta perioder
  • Lämplig för applikationer med livsmedel
Specifikationer
Färg Kristallklart
Diameter (metrisk) Yttre 34mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material PMP
Graduation Range 1mL
Höjd (metrisk) 49mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056-1981(E), BS 5404 del 1
skala Permanent Graduated Scale