Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Lågformade bägare
Beskrivning
- Enligt DIN 12331/ISO 3819
- Med/utan examen
- Tillverkad av DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 70 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Kvantitet | 10 |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3819, DIN 12331 |