Läs mer
Kartell™ Engångspipetter
Produktkod. 12543277
Change view
Volym (metrisk):
1.5 mL
5 mL
Längd (metrisk):
134 mm
195 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12543277 1.5 mL 134 mm -
12615696 5 mL 195 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12543277 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0031500
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Formblåst i ett stycke med bälgreservoar med hög kapacitet. Kartell™ Engångspipetter är den idealiska ersättningen för en tvådelad pipett och gumminapp.
  • Permanent gjutna graderingar indikerar mängden vätska som tagits upp
  • Bälgformad läckagetät glödlampa ger stark sugförmåga
  • CE-märkt; IVD godkänd
Specifikationer
Beskrivning Bälg behållare; Skaftdiameter: 8 mm; Gradering: 0,5 ml
Material Polyeten
Graderad Ja
Volym (metrisk) 1.5 mL
Längd (metrisk) 134 mm
Disponibel Engångsbruk