Läs mer
Kartell™ Engångspipetter
Produktkod. p-8000632
Volym (metrisk):
1.5 mL
5 mL
Längd (metrisk):
134 mm
195 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12543277
Brand: Kartell™ 0031500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Formblåst i ett stycke med bälgreservoar med hög kapacitet. Kartell™ Engångspipetter är den idealiska ersättningen för en tvådelad pipett och gumminapp.
  • Permanent gjutna graderingar indikerar mängden vätska som tagits upp
  • Bälgformad läckagetät glödlampa ger stark sugförmåga
  • CE-märkt; IVD godkänd
Specifikationer
Beskrivning Bälg behållare; Skaftdiameter: 8 mm; Gradering: 0,5 ml
Material Polyeten
Graderad Ja
Volym (metrisk) 1.5 mL
Längd (metrisk) 134 mm
Disponibel Engångsbruk