Läs mer
BRAND™ Lågformade borosilikatglasbägare
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Borisilikatglaskonstruktion (Boro 3.3)
- Uppfyller DIN 12331 / ISO 3819 standarder
- Inkluderar gradering i vitt
- Integrerad pip ger enkel, spillsäker upphällning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 152 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 210 mm |
| Inkluderar | Integrerad pip |
| Kvantitet | 4 |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3819, DIN 12331 |
| Stil | Låg form |