Läs mer
BRAND™ Lågformade borosilikatglasbägare
Produktkod. 10142061 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10142061
Brand: BRAND™ 91214
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Borosilikatglaskonstruktion. Squat form ger stabilitet låg risk för spill.
  • Borisilikatglaskonstruktion (Boro 3.3)
  • Uppfyller DIN 12331 / ISO 3819 standarder
  • Inkluderar gradering i vitt
  • Integrerad pip ger enkel, spillsäker upphällning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 34 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 50 mm
Inkluderar Integrerad pip
Kvantitet 10
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 3819, DIN 12331
Stil Låg form