Läs mer
BRAND™ Lågformade borosilikatglasbägare
Produktkod. 10213731 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10213731 600 mL -
10622822 800 mL Paket med 10
10411063 250 mL -
10517461 1000 mL Paket med 10
10059920 3000 mL Varje
30130370 3000 mL -
10142061 25 mL Paket med 10
10345041 400 mL Paket med 10
10748241 100 mL Paket med 10
10090091 150 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10213731 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 91248
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Borosilikatglaskonstruktion. Squat form ger stabilitet låg risk för spill.
  • Borisilikatglaskonstruktion (Boro 3.3)
  • Uppfyller DIN 12331 / ISO 3819 standarder
  • Inkluderar gradering i vitt
  • Integrerad pip ger enkel, spillsäker upphällning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 90 mm
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 125 mm
Inkluderar Integrerad pip
Kvantitet 10
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 3819, DIN 12331
Stil Låg form