Läs mer
BRAND™ Lågformade borosilikatglasbägare
Produktkod. 10517461 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10517461
Brand: BRAND™ 91254
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Borosilikatglaskonstruktion. Squat form ger stabilitet låg risk för spill.
  • Borisilikatglaskonstruktion (Boro 3.3)
  • Uppfyller DIN 12331 / ISO 3819 standarder
  • Inkluderar gradering i vitt
  • Integrerad pip ger enkel, spillsäker upphällning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 105 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 145 mm
Inkluderar Integrerad pip
Kvantitet 10/Pk.
Typ Bägare
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 3819, DIN 12331
Stil Låg form