Description
- Borisilikatglaskonstruktion (Boro 3.3)
- Uppfyller DIN 12331 / ISO 3819 standarder
- Inkluderar gradering i vitt
- Integrerad pip ger enkel, spillsäker upphällning
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Yttre | 100 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 800 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 135 mm |
| Inkluderar | Integrerad pip |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Typ | Bägare |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3819, DIN 12331 |
| Stil | Låg form |