Läs mer
BRAND™ Soda Lime Glaskulturrör med skruvlock
Produktkod. 10199640 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
160 mm
180 mm
Trådstorlek:
GL 14
GL 18
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10199640
Brand: BRAND™ 113941
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av soda lime glas. BRAND™ Soda Lime Glass Culture Tubes med skruvlock inkluderar ett polypropenskruvlock med vit elastomertätning och GL-gänga. Autoklaverbar vid 121 °C.
  • Tillverkad av soda lime glas.
  • Inkluderar polypropenskruvlock med vit elastomertätning och GL-gänga.
  • Autoklaverbar (121 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Längd (metrisk) 160 mm
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 100/Pk.
Trådstorlek GL 18
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Odlingsrör