Beskrivning
- Tillverkad av soda lime glas.
- Inkluderar polypropenskruvlock med vit elastomertätning och GL-gänga.
- Autoklaverbar (121 °C).
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Trådstorlek | GL 18 |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Produkttyp | Odlingsrör |