Läs mer
BRAND™ Lågformad glasbägare
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- DIN EN ISO 3819
- Inkluderar en pip
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | Pip |
| Typ | Låg form |
| Graderad | Nej |