Läs mer
BRAND™ Lågformad glasbägare
Produktkod. 10738241 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10738241
Brand: BRAND™ 91212
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lågformad glasbägare har en pip och är konstruerad av borosilikatglas 3.3.
  • DIN EN ISO 3819
  • Inkluderar en pip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borsilikatglas
Inkluderar Pip
Typ Låg form
Graderad Nej