Läs mer
BRAND™ Lågformad graderad cylinder
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
- Transparent, high clarity
- Calibrated to contain (TC, In)
- Exposure to temperatures up to 80°C will not cause permanently exceeded error limits
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | SAN |
| Objektbeskrivning | Low Form |
| skala | Embossed |
| Examen | 10 mL |
| Gräns för fel | 10 mL |
| Max. Temperatur | 80°C |