Läs mer
BRAND™ Lågformad graderad cylinder
Produktkod. 10749674 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10749674 25 mL Paket med 10
12065322 - Paket med 10
10729294 500 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10749674 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 41620
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lågformad graderad cylinder designad för hög klarhet och synlighet.
  • Transparent, hög klarhet
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polypropen
Objektbeskrivning Låg form
skala Präglat
Examen 0.5 mL
Gräns för fel 0.5 mL
Max. Temperatur 80 °C