Läs mer
BRAND™ Lågformad graderad cylinder
Produktkod. 12065322 Handla allt Brand Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Kapacitet (metrisk):
25 mL
500 mL
Produktkod. 12065322
Brand: BRAND™ 41638
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lågformad graderad cylinder designad för hög klarhet och synlighet.
  • Transparent, hög klarhet
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Objektbeskrivning Låg form
skala Präglat
Examen 2 mL
Gräns för fel 2 mL
Max. Temperatur 80 °C