Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Lågformad nickeldegel
Produktkod. 15413585
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
25 ml
35 ml
55 ml
100 ml
250 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
33 mm
36 mm
45 mm
46 mm
47 mm
59 mm
82 mm
Höjd (metrisk):
23 mm
30 mm
35 mm
43 mm
46 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15413585
Brand: Thermo Scientific Chemicals 035885.KT
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Low Form
Material Nickel
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Diameter (metrisk) Yttre 36 mm
Höjd (metrisk) 23 mm
Produkttyp Nickel Crucible
Diameter (metrisk) bas 32mm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.