Läs mer
Brand™ Lågformade polypropenbägare med blåtryckt skala
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
400 mL
500 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Med pärlkant och pip
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Material | Polypropen |
| Ökar | 50mL |
| Graderad | Ja |