Läs mer
Brand™ Lågformade PTFE-bägare, 25 ml
Produktkod. 10782532 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10782532 25 mL Varje
1 options
Produktkod. 10782532 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 90320
I lager
Med motståndskraft mot praktiskt taget alla kemikalier och ett brett arbetstemperaturområde är dessa bägare utmärkta för allmän laboratorieanvändning.
  • Arbetstemperaturintervall på− 200° till+ 260 °C
  • Ytan är vidhäftningsbeständig
  • Utan examen
  • Med förstärkt kant och pip
  • Säljs styckvis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Opak vit
Diameter (metrisk) Yttre 32 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material PTFE
Höjd (metrisk) Yttre 47 mm
Kvantitet 1 st
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Stil Låg form