Läs mer
Yorlab™ Lågformiga kiseldeglar
Beskrivning
- Kan användas upp till 1050 °C kontinuerligt och 1300 C °under korta perioder
- Glaserad och genomskinlig
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Material | Kiseldioxid |
| Avsluta | Glaserade |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 47mm |
| Höjd (metrisk) | 28mm |
| Produkttyp | Lågformade deglar |