Läs mer
Karl Hecht™ Lågformade ograderade mätcylindrar
Produktkod. 10419021
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10419021 250 mL
1 options
Produktkod. 10419021 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 44401048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.85 SEK
    104.84 SEK / Paket med 1
    Save 45.01 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Tillverkad i enlighet med DIN EN ISO 4788.
  • Ytterdiameter 48mm
  • Höjd 225 mm
  • Med cirkulär bas och pip
Specifikationer
Diameter (metrisk) 58 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Glas
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Form Rund
Bastyp Cirkulär
Höjd (metrisk) 225 mm
Produkttyp Ograderad mätcylinder