Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Lågformad zirkoniumdegel
Produktkod. 15493595
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
25 ml
35 ml
55 ml
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
33 mm
45 mm
46 mm
47 mm
51 mm
59 mm
82 mm
102 mm
Höjd (metrisk):
23 mm
30 mm
35 mm
43 mm
46 mm
60 mm
66 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) unitSize
15493595 35 ml 46 mm 30 mm Varje
15403585 15 ml 33 mm 23 mm Varje
15473585 20 ml 33 mm 30 mm Varje
15433595 25 ml 45 mm 23 mm Varje
15453605 55 ml 46 mm 35 mm Varje
15433615 55 ml 47 mm 43 mm Varje
15493615 75 ml 51 mm 43 mm Varje
15473625 500 ml 102 mm 66 mm Varje
15423635 250 ml 82 mm 60 mm Varje
15411437 100 ml 59 mm 46 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15493595 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 035947.KT
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Låg form
Material Zirkonium
Kapacitet (metrisk) 35 ml
Diameter (metrisk) Yttre 46 mm
Höjd (metrisk) 30 mm
Produkttyp Zirkoniumdegel
Diameter (metrisk) bas 38mm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.