Beskrivning
- Ingen behov av flera rengöringsdukar – denna mångsidiga design kan användas för en mängd olika uppgifter.
- Hantera känsliga ytor effektivt tack vare dess extremt låga luddegenskaper.
- Upprätthåll hygien och ta bort smuts utan problem – dessa rengöringsdukar fungerar med de flesta lösningsmedel, desinfektionsmedel och tvättmedel.
- Våtservetter torkar inte ut tack vare en dosering i taget och en behållare med ett lätt stängbart lock.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (engelska) | 11,81 tum |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Bredd (engelska) | 6,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 16.5 cm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001, FSC MIX kredit |
| Färg | Blått |
| Lager | 1-ply |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ISO 9001, ISO 14001, FSC MIX kredit |