Läs mer
Tork Låg-ludd-rengöringsduk påfyllning W10
Produktkod. 30243755 Handla allt Tork Produkter
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
30243755 Blått
1 options
Produktkod. 30243755 Leverantör Tork Leverantörsnummer 190491
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tork Low-Lint Cleaning Cloth är stark och flexibel. Dukarna kommer i en påfyllningsrulle för en hink som låter dig göra egna våtservetter med de kemikalier du behöver, medan den envisa doseringen och det enkla locket förhindrar att servetterna torkar ut.
  • Upprätthåll hygien och ta bort smuts utan problem – dessa rengöringsdukar fungerar med de flesta lösningsmedel, desinfektionsmedel och tvättmedel.
  • Hantera känsliga ytor effektivt, tack vare deras extremt låga luddegenskaper.
  • Ingen behov av flera tyger – denna mångsidiga design kan användas för en mängd olika uppgifter.
  • Våtservetter torkar inte ut tack vare en dosering i taget och en behållare med lätt stängbart lock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsduk
Längd (engelska) 11,81 tum
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 6,5 tum
Bredd (metrisk) 16.5 cm
Certifikat och efterlevnad FSC MIX-kredit, ISO 9001, ISO 14001
Färg Blått
Lager 1-ply
Certifieringar/efterlevnad (Europa) FSC MIX-kredit, ISO 9001, ISO 14001