Beskrivning
- Enkelt att bära, öppna och göra sig av med förpackningen med vår Tork Easy Handling™ Box.
- Arbeta tryggt med känsliga ytor – denna rengöringsduk är extremt luddsvag.
- Avlägsna lätt olja, fett, smörjmedel och smuts tack vare dess starka textur och höga sugförmåga.
- Tillgodose alla dina rengöringsbehov eftersom det är kompatibelt med olika lösningsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (engelska) | 15,35 tum |
| Längd (metrisk) | 39 cm |
| Bredd (engelska) | 12,76 tum |
| Bredd (metrisk) | 32.4 cm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Färg | Blått |
| Lager | 1-ply |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ISO 9001 ISO 14001 |