Läs mer
Tork Låg-ludd-multifunktionsrengöringsduk W1/2/3
Produktkod. 30243784 Handla allt Tork Produkter
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
30243784 Blått
1 options
Produktkod. 30243784 Leverantör Tork Leverantörsnummer 190494
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tork Lättluddrengöringsduk turkos W1/2/3
  • Upprätthåll hygien och ta bort smuts utan problem – dessa rengöringsdukar fungerar med de flesta lösningsmedel, desinfektionsmedel och tvättmedel.
  • Hantera känsliga ytor effektivt, tack vare deras extremt låga luddegenskaper.
  • Ingen behov av flera tyger – denna mångsidiga design kan användas för en mängd olika uppgifter.
  • Skydda våra flexibla rengöringsdukar med den praktiska kartongförpackningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsduk
Certifikat och efterlevnad FSC MIX-kredit, ISO 9001, ISO 14001
Färg Blått
Lager 1-ply
Certifieringar/efterlevnad (Europa) FSC MIX-kredit, ISO 9001, ISO 14001