Läs mer
SI Analytics™ Kombinationselektrod med lågt underhålls-pH med skruvhuvud
Handla allt SI Analytics Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
225 mm
320 mm
425 mm
Korsning:
KPG Ringformigt mellanrum
Keramiskt membran
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Beprövade avancerade elektroder för krävande mätuppgifter
- Silamid™ referenssystem för snabb och stabil inhämtning av mätvärden och för längre elektrodlivslängd
- Den yttersta mångsidigheten för pH-elektroder uppnås genom ett stort urval av kopplingar, membranglastyper och former, axellängder och diametrar, jordförband, pluggar och integrerade temperatursensorer
- Varje pH-kombinationselektrod kommer med individuellt serienummer och kvalitetscertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Skruvplugghuvud |
| Korsning | Keramiskt membran |
| Material | L-glas |
| pH-intervall | 2 till 12 |
| Typ | Kombinationselektrod för lågt underhåll av pH |
| Intern referens | Silamid™ |
| Membran | Sfär |
| Modell | L 7781 Hd |
| Temperaturområde (metriskt). | -5 °C till +80 °C |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Visa mer |