Läs mer
SI Analytics™ Kombinationselektrod med lågt underhålls-pH med skruvhuvud
Handla allt SI Analytics Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
225 mm
320 mm
425 mm
Korsning:
KPG Ringformigt mellanrum
Keramiskt membran
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PH kombinationselektrod, typ H8281HD, längd 120 mm, D = 12 mm, 0 ... + 100° C
- Kombinationselektrod med lågt underhålls-pH med skruvhuvud
- Lågt underhåll, glasaxel, KPG ringformig spaltövergång
- Referid™ -elektrolyt, silamid™ -referenssystem, kupolmembran, H-glas, plugghuvud, längd 120 mm, 12 mmØ 0...+100° C, 2...13 pH
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Skruvplugghuvud |
| Korsning | KPG Ringformigt mellanrum |
| Material | H-glas |
| pH-intervall | 2 till 13 |
| Typ | Kombinationselektrod för lågt underhåll av pH |
| Intern referens | Silamid™ |
| Membran | Kupol |
| Modell | H 8281 Hd |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 100 °C |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Visa mer |